Learn More
Tri-n-butilfosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15471057
Tri-n-butilfosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471057
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 15471057
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014114.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Tri-n-butylphosphine is used as a catalyst modifier in the cobalt-catalyzed hydroformylation of alkenes for industrial use. It is also used as a strong reducing agent and polymerization cross-linking catalyst. It is a used as an intermediate for phase transfer catalysts. Used with platinum (II) or (IV) in an intermolecular hydroamination of inactivated alkenes. It is used as 1,4-addition catalyst; used with disulfides for the thioetherification of alcohols; acylation catalyst; used to prepare active esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Para la escisión de enlaces disulfuro, como catalizador de entrecruzamiento de polimerización, como intermedio orgánico y en combustibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-40-3
Fórmula molecular C12H27P
Peso molecular (g/mol) 202.32
Número MDL MFCD00009462
Clave InChI TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
Nombre IUPAC tributilfosfano
SMILES CCCCP(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butylphosphine
Punto de fusión -65°C
Densidad 0.820 g/mL
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación >93°C (199°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.462
Cantidad 50 g
Número UN UN3254
Beilstein 1738261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water; Miscible with ether, methanol, ethanol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.32
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number014114.30,014114.18
Número de lote10249521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number014114.30,014114.18
Número de lote10249318 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog Number014114.30,014114.18
Número de lote10248079 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2023 Catalog Number014114.30,014114.18
Número de lote10231929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2023 Catalog Number014114.30,014114.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butylphosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tributylphosphine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tri-n-butilfosfina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >