Learn More
Metóxido de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10528883
Metóxido de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10528883
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10528883
Marca: Thermo Scientific Acros 212091000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-52-3
Fórmula molecular C13H30OSn
Peso molecular (g/mol) 321.07
Número MDL MFCD00009419
Clave InChI KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
Nombre IUPAC tributil(metoxi)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-butyltin methoxide
Color Incolora
Densidad 1.1100g/mL
Análisis elemental 96.0% min.
Punto de ebullición 97°C to 97.5°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnOCH3
Índice de refracción 1.4726 to 1.4746
Cantidad 100 g
Fieser 16,351
Índice Merck 15, 9784
Gravedad específica 1.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tri-n-butyltin methoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metóxido de tri-n-butilestaño, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >