Learn More
Óxido de tri-n-octilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438913
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tri-n-octylphosphine oxide is a solvent used in the extraction of metals, especially uranium, zirconium and hafnium. It is also used as an auxiliary reagent in the solvent extraction of metals. It is also used to extract hydrogen bonding organic compounds. Further, it is useful as a capping ligand for the production of quantum dots, such as those consisting of cadmium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de tri-n-octilfosfina es un disolvente utilizado en la extracción de metales, especialmente uranio, circonio y hafnio. También se utiliza como reactivo auxiliar en la extracción por solventes de metales. También se utiliza para extraer compuestos orgánicos de enlace de hidrógeno. Además, es útil como ligando de taponamiento para la producción de puntos cuánticos, como los que consisten en seleniuro de cadmio.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, tolueno y hexano. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-50-2
Fórmula molecular C24H51OP
Peso molecular (g/mol) 386.645
Número MDL MFCD00002083
Clave InChI ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
Nombre IUPAC 1-dioctilfosforiloctano
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-octylphosphine oxide
Punto de fusión 52°C to 57°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 252°C (486°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1796648
Información de solubilidad Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.65
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.