Learn More
Cloruro de Tri-n-propilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Tri-n-propyltin chloride is used as pharmaceutical intermediate and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-n-propyltin chloride |
Punto de fusión | -23.5°C |
Densidad | 1.2678 g/mL at 28°C |
Punto de ebullición | 123°C (13 mmHg) |
Índice de refracción | 1.491 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2788 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble in water (4.0E-3g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.41 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de Tri-n-propilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido