Learn More
Cloruro de tri-n-propiltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374809
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11374809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071122.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2279-76-7
Fórmula molecular C9H21ClSn
Peso molecular (g/mol) 283.427
Número MDL MFCD00013610
Clave InChI FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
Nombre IUPAC cloro(tripropil)estannano
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tri-n-propyltin chloride
Punto de fusión -23.5°C
Densidad 1.2678 g/mL at 28°C
Punto de ebullición 123°C (13 mmHg)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 25 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.41
Forma física Líquido