Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil TP (TMSI:Piridina)
Obtenga derivados de compuestos de hidroxilos, en especial de carbohidratos, con el reactivo Tri-Sil TP (TMSI:piridina) Thermo Scientific™.
297.56€ - 764.48€
Especificaciones
Concentración estándar | 65 - 80, 20 - 25 % |
---|---|
Para utilizar con | GC |
Almacenamiento | 2 °C a 8 °C |
Componentes estándar | Piridina, 1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11597831
|
Thermo Scientific™
TS-49230 |
10 ampollas de 1 mL |
297.56€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11597680
|
Thermo Scientific™
TS-49231 |
25 mL |
764.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Obtenga derivados de compuestos de hidroxilos, en especial de carbohidratos, con el reactivo Tri-Sil TP (TMSI:piridina) Thermo Scientific™. Compuesto de N-Trimetilsilil midazolam (TMSI) en piridina, este reactivo sililace alcoholes y fenoles, ácidos orgánicos, hidroxilaminas, aminoácidos, carbohidratos, flavonoides, glicoles y poliglicoles, nucleótidos, esteroides, ácidos de hidroxilo, barbitúricos, estupefacientes, indoles y vitaminas.
Información adicional sobre el producto.
No reacciona con aminas.
Se puede utilizar en presencia de agua siempre que haya suficiente reactivo presente para reaccionar tanto con el agua como con la muestra.
Especificaciones
65 - 80, 20 - 25 % | |
GC | |
2 °C a 8 °C | |
Piridina, 1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.