Learn More
Dihidrato de citrato de trisodio, BAKER, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
:
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 150°C |
| CAS | 4-3-6132 |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 100.5% |
| Fórmula molecular | C6H9Na3O9 |
| Número MDL | MFCD00150031 |
| Sinónimo | Sodium Citrate, Dihydrate , Citric acid trisodium salt dihydrate , Sodium Citrate Dihydrate , Sodium citrate tribasic dihydrate |
| Clave InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
| Nombre IUPAC | trisodio 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato dihidrato |
| Mostrar más |