Learn More
Citrato de trisodio, dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Citrato de trisodio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | > 300 °C |
Color | Blanco |
pH | 8,4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.09 g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid, trisodium salt dihydrate
Título del producto
Citrato de trisodio, dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido