Learn More
Citrato de trisodio dihidrato, HPLC para detección electroquímica, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10030520 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030520 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10030520
Marca: Fisher Chemical S/3380/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión >300°C
CAS 4-3-6132
Color Blanco
pH 8.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H9Na3O9
Número MDL 150031
Sinónimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
Clave InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo