Learn More
Triacetoxi(etil)silano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Triacetoxy(ethyl)silane is used in sealants, the substance is used as a cross-linking agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triacetoxi(etil)silano se utiliza en selladores, la sustancia se utiliza como agente de entrecruzamiento y promotor de la adhesión.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
El triacetoxi(etil)silano se utiliza en selladores, la sustancia se utiliza como agente de entrecruzamiento y promotor de la adhesión.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 97°C to 99°C (4mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Triacetoxy(ethyl)silane |
Punto de fusión | 7°C to 9°C |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1760 |
Temperatura de inflamación | 106°C (224°F) |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.28 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Índice de refracción | 1.413 |