Descripción
- El cabezal abovedado favorece una propagación fluida.
- Reutilizable
- Esterilización con llama y en autoclave
Especificaciones
Sí | |
1 unidad | |
Diámetro: 33 x 4 mm | |
Espátula para células |
203 mm | |
Triangular | |
Acero inoxidable | |
No estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Espátula para células de acero inoxidable > Longitud: 172mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido