Learn More
Fisherbrand™ Soporte triangular para trípode
Diseñado para hacer frente a las demandas de un laboratorio moderno.
14.35€ - 14.45€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Altura (métrico) | 210 mm |
Tipo de producto | Soporte de trípode |
Forma | Triangular |
Acabado | Cincado |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12966916
|
Fisherbrand™
3002 |
150 mm de longitud total |
14.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11779806
|
Fisherbrand™
3001 |
125 mm de longitud total |
14.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Trípode de acero galvanizado• Construcción de alta resistencia
• Trípode
• Trípode φ 130 x H 215mm
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Soporte de trípode | |
Cincado |
210 mm | |
Triangular |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Soporte triangular para trípode