Learn More
Tribencilfosfina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11321228
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
7650-89-7
C21H21P
304.37
MFCD00014439
IFXORIIYQORRMJ-UHFFFAOYSA-N
tribenzylphosphine, phosphine, tris phenylmethyl, tribenzyl phosphine, tris phenylmethyl phosphane, tris phenylmethyl phosphine, phosphine, tribenzyl, acmc-20ajfj, tribenzylphosphine 1g
82101
tribenzylphosphane
C(P(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
7650-89-7
C21H21P
304.37
MFCD00014439
IFXORIIYQORRMJ-UHFFFAOYSA-N
tribenzylphosphine, phosphine, tris phenylmethyl, tribenzyl phosphine, tris phenylmethyl phosphane, tris phenylmethyl phosphine, phosphine, tribenzyl, acmc-20ajfj, tribenzylphosphine 1g
82101
tribenzylphosphane
C(P(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tribenzylphosphine is used as a co catalyst in preparation of coumarin derivatives via nickel-catalyzed cycloaddition, copolymerization reactions, Rh-catalyzed hydroformylation reactions, preparation of substituted allylamines by three-component coupling of alkynes, imines and organoboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tribenzylphosphine
Punto de fusión 93°C to 99°C
Color Blanco
Punto de ebullición 183°C to 185°C (0.2 mmHg)
Fórmula lineal (C6H5CH2)3P
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.37
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tribenzylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .