Learn More
Borato de tributilo, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. 10606240
Marca: Thermo Scientific Acros 428661000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-74-4
Fórmula molecular C12H27BO3
Peso molecular (g/mol) 230.15
Número MDL MFCD00009434
Clave InChI LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
Nombre IUPAC borato de tributilo
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tributyl borate
Punto de fusión -70.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8530g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 235.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2O)3B
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.853
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.