Learn More
Tributilfenilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10384792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10384792 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10661853 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10156943 50 g Frasco de vidrio 50 GR
3 options
Código de producto. 10384792
Marca: Thermo Scientific Acros 370230010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 960-16-7
Fórmula molecular C18H32Sn
Peso molecular (g/mol) 367.16
Número MDL MFCD00134394
Clave InChI SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
Nombre IUPAC tributil(fenil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylphenyltin
Color Incolora
Densidad 1.1250g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 128.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Índice de refracción 1.5150 to 1.5170
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.125
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.16
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tributylphenyltin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.