Learn More
Tricloroetileno, + 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10235920
Tricloroetileno, + 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235920
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10235920
Marca: Thermo Scientific Acros 158310025
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-01-6
Número MDL MFCD00000838
Clave InChI XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogenMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
Nombre IUPAC 1,1,2-tricloroeteno
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroethylene
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -85°C
Densidad 1.4600g/mL
Punto de ebullición 87.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2HCl3
Fórmula lineal ClCH=CCl2
Índice de refracción 1.4760 to 1.4780
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,187
Fieser 09,479; 10,414; 11,552
Índice Merck 15,9804
Gravedad específica 1.46
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 131.39
Viscosidad 0.55 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.39
Presión de vapor 77.3mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469246 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number158310025,158310010,158310250
Número de loteA0460455 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/02/2024 Catalog Number158310025,158310010,158310250
Número de loteA0459654 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number158310025,158310010,158310250
Número de loteA0449230 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2023 Catalog Number158310025,158310010,158310250
Número de loteA0403702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number158310025,158310010,158310250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroethylene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tricloroetileno, + 99 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >