Learn More
Trichloroethylene, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroethylene |
| Densidad | 1.463g/mL at 25°C |
| Punto de ignición | 770°F |
| Fórmula lineal | ClCH=CCl2 |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | 1710 |
| Beilstein | 1736782 |
| Densidad del vapor | 4.5 (vs air) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.39g/mol |
| Presión de vapor | 61mmHg (20°C) |
| Mostrar más |