Learn More
Ácido tricloroisocianúrico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11406766 100 g 100 g
11416766 500 g 500 g
11426766 2500 g 2500 g
3 options
Código de producto. 11406766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23906.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido tricloroisocianúrico se utilizaba como reactivo de desinfección en la transformación de benzofenona-3 en agua clorada. También se empleaba en la síntesis de 2-halometileno-3-oxocetoximas. Se utiliza como agente blanqueador en la industria textil y como reactivo en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en clorocarbono, acetonitrilo, acetona y agua (12 g/l).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes reductores, ácidos, bases, sustancias inflamables, materiales orgánicos, la luz y el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-90-1
Fórmula molecular C3Cl3N3O3
Peso molecular (g/mol) 232.40
Número MDL MFCD00006553
Clave InChI YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroisocyanuric acid
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Densidad 2.07
pH 3
Temperatura de inflamación >250°C (482°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN2468
Beilstein 202022
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9641
Información de solubilidad Soluble in chlorocarbon,acetonitrile,acetone,water (12g/L).
Nombre IUPAC tricloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.41
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroisocyanuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Symclosene