Learn More
STEMCELL Technologies Trichostatin A
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
- Trichostatin A is a potent and reversible inhibitor of Histone Deacetylase (HDAC), therefore acting as an epigenetic modifier by preventing the removal of acetyl groups from lysine residues on histone tails
- Trichostatin A inhibits both class I and class II HDACs, including HDAC1 (IC50 = 6 nM), HDAC4 (IC50 = 38 nM), and HDAC6 (IC50 = 8.6 nM)
- (Furumai et al.; Yoshida et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 58880-19-6 |
| Sinónimo | TSA |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C17H22N2O3 |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.