Learn More
Triconasol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tricosanol |
Nombre de nota | 99+% |
CAS | 3133-01-5 |
Punto de fusión | 74°C to 76°C |
Color | Blanco |
Punto de ebullición | 185°C (0.1 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de vidrio |