Learn More
Trietil 1,1,2-etanotricarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285330
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7459-46-3
Número MDL MFCD00009154
Clave InChI TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
Nombre IUPAC trietilo etano-1,1,2-tricarboxilato
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 99°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H18O6
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.4280 to 1.43
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 813
Gravedad específica 1.07
Peso molecular (g/mol) 246.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate