Learn More
Trietil 1,1,2-etanotricarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethyle1, 1, 2-ethanetricarboxylate |
Color | Incolora |
Densidad | 1.07g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C11H18O6 |
Fórmula lineal | C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2 |
Índice de refracción | 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 100 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate