Learn More
2-Fosfonobutirato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317356
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Reactant used for preparation of furospinosulin-1 and analogs as hypoxia-selective antitumor agents, Aminoquinolines as beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitors and potential anti-Alzheimer?s drugs, phenylpropanoic acid peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) α-selective agonists as nonalcoholic steatohepatitis (NASH)-preventive agents, PPAR agonists with phenethylphenylphthalimide skeleton derived from thalidomide-related LXR antagonists, notch-sparing γ-secretase inhibitors derived from PPAR agonist library and plakotenin via Diels-Alder reaction, as a potential anticancer agent, naturally found in Okinawan sponge of the genus Plakortis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo que se utiliza para preparar agentes antitumorales selectivos en hipoxia a partir de furospinosulina-1 y sus análogos; inhibidores de la enzima de fragmentación de proteínas precursora de amiloides beta 1 (BACE1) y potenciales fármacos anti-Alzheimer a partir de aminoquinolinas; agentes para la prevención de esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) a partir de agonistas α-selectivos del receptor activado por proliferadores de la peroxisoma del ácido fenilpropanoico (PPAR); agonistas de PPAR con esqueleto de fenetilfenilftalimida derivados de los antagonistas de los receptores X del hígado (LXR) relacionados con la talidomida, y un potencial agente anticancerígeno, encontrado de forma natural en una esponja de Okinawa del género Pakortis, a partir de inhibidores de la γ-secretasa con preservación de muesca derivados de la serie de agonistas de PPAR y plakotenina mediante la reacción de Diels-Alder.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17145-91-4
Fórmula molecular C10H21O5P
Peso molecular (g/mol) 252.247
Número MDL MFCD00041347
Clave InChI GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
Nombre IUPAC etil 2-dietoxifosforilbutanoato
SMILES CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-phosphonobutyrate
Densidad 1.064
Punto de ebullición 105°C to 106°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 5 g
Beilstein 1789280
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.25
Porcentaje de pureza 97%