Learn More
Ortoformiato de trietilo, 98 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974941
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-51-0
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.2
Clave InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
Nombre IUPAC dietoximetoxietano
SMILES CCOC(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl orthoformate
Punto de fusión -61.0°C
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 146.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3900 to 1.3920
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15,698
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.