Learn More
Trietilamina, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
30.95€ - 261.30€
CAS | 121-44-8 |
---|---|
Clave InChI | ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneMostrar más |
PubChem CID | 8471 |
ChEBI | CHEBI:35026 |
Nombre IUPAC | N,N-dietilletanamina |
SMILES | CCN(CC)CC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10046651
|
Thermo Scientific Acros
157910050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
30.95€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10651193
|
Thermo Scientific Acros
157911000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
32.98€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10265820
|
Thermo Scientific Acros
157910010 |
1 L | Frasco de vidrio EcoSafPak™ |
42.91€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10626362
|
Thermo Scientific Acros
157910025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
94.28€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11905181
|
Thermo Scientific Acros
157910100 |
10 L | Tambor de plástico |
261.30€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
121-44-8 | |
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneMostrar más | |
CHEBI:35026 | |
CCN(CC)CC |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
8471 | |
N,N-dietilletanamina |
Especificaciones
Triethylamine | |
-115.0°C | |
90.0°C | |
Auténtico | |
C6H15N | |
1.3990 to 1.4010 | |
01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336 | |
0.728 | |
Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride | |
CCN(CC)CC | |
101.19 | |
CHEBI:35026 | |
101.19 | |
99% | |
Líquido |
121-44-8 | |
0.7280g/mL | |
−11°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C2H5)3N | |
04, 99 | |
15, 9831 | |
triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane | |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dietilletanamina | |
8471 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
69mbar at 20°C | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Usar guantes/ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 204-469-4
- Triethylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.