Learn More
Trietilamina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -115°C |
Color | Incolora |
pH | 12.4 |
Punto de ebullición | 90°C |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Cantidad | 500 mL |
Densidad del vapor | 3.5 |
Viscosidad | 0.36 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.19g/mol |
Presión de vapor | 69mbar at 20°C |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525339 | Certificado de análisis | 06/02/2025 | T/3200/08,T/3200/17,T/3200/PB08,T/3200/25,T/3200/PB17 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triethylamine
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Trietilamina, extrapura, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido