Learn More
Trietilamina, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. 10625892 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
10625892 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 10625892
Marca: Fisher Chemical T/3203/07
Solicitar formato a granel o personalizado
C6H15N, número de CAS-121-44-8, 250 ml, 90 °C, CHEBI:35026, incoloro, 101,19 g/mol, ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-dietilletanamina, -115 °C, 9051, 101,193, frasco de vidrio ámbar, 12,4, líquido, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar a 20 °C, 0,36 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
CAS 121-44-8
Presión de vapor 69 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.36 mPaS a 20 °C
Densidad del vapor 3.5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H15N
Número MDL 9051
Color Incolora
pH 12.4
Punto de fusión -115 °C
Punto de ebullición 90 °C
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
Peso molecular (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Cantidad 250 ml
ChEBI CHEBI:35026
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetic acid, sodium salt trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Triethylamine