Learn More
Trihidrofluoruro de trietilamina, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
Código de producto. 10081601
Marca: Thermo Scientific Acros 350620250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73602-61-6 | C6H153HF | 161.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73602-61-6
Fórmula molecular C6H153HF
Peso molecular (g/mol) 161.21
Número MDL MFCD00043294
Clave InChI IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
Nombre IUPAC N,N-dietiletanamina; trihidrofluoruro
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF
Punto de fusión -29.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9890g/mL
Punto de ebullición 70.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (C2H5)3N·3HF
Índice de refracción 1.3860 to 1.3920
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.989
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine trihydrofluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.