Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Phosphate Solution, pH 3, Honeywell™ Fluka™
BioUltra, ∼1.0 M in H2O
104.41€ - 407.34€
Especificaciones
Peso molecular | 199,187 |
---|---|
pH | Desde 2,9 hasta 3 |
Envase | Frasco de vidrio |
CAS | 10138-93-9 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15657420
|
Honeywell Fluka™
90361-100ML |
100 mL | Frasco de vidrio |
104.41€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15667420
|
Honeywell Fluka™
90361-500ML |
500 mL | Frasco de vidrio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Finest quality products for life science
- The most stringent testing protocols and highest purity
- Superior manufacturing methods and product specific testing protocols designed to ensure quality to our highest standard
- Tests may include, but are not limited to, purity by gel electrophoresis, trace metal testing and application testing.
Especificaciones
199,187 | |
Desde 2,9 hasta 3 | |
Frasco de vidrio | |
10138-93-9 |