Learn More
Trietilleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
Código de producto. 10041490
Marca: Thermo Scientific Acros 139590025
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-27-6
Fórmula molecular C6H14O4
Peso molecular (g/mol) 150.17
Número MDL MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
Clave InChI ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
SMILES OCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol
Punto de fusión -7°C
Color Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4545 to 1.4565
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, IV, 2400
Índice Merck 15, 9835
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and toluene,sparingly soluble in ether,insoluble in petroleum ether,aliphatic,hydrocarbons
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etanol
Viscosidad 48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Presión de vapor <0.01mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso