Learn More
Trietilleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10647492
Trietilleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647492
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10647492
Marca: Thermo Scientific Acros 139590010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-27-6
Fórmula molecular C6H14O4
Peso molecular (g/mol) 150.17
Número MDL MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
Clave InChI ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
SMILES OCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol
Punto de fusión -7.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4545 to 1.4565
Cantidad 1 L
Beilstein 01, IV, 2400
Índice Merck 15, 9835
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and toluene,sparingly soluble in ether,insoluble in petroleum ether,aliphatic,hydrocarbons
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etanol
Viscosidad 48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Presión de vapor <0.01mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463442 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number139590010,139590025,139590100
Número de loteA0424493 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number139590010,139590025,139590100
Número de loteA0456095 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2023 Catalog Number139590010,139590025,139590100
Número de loteA0451884 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number139590010,139590025,139590100
Número de loteA0401273 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number139590010,139590025,139590100
Nombre del producto
  • Triethylene glycol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trietilleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >