Learn More
Trietilleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triethylene glycol is used as a plasticizer, as an additive for hydraulic fluids and brake fluids, and as a disinfectant. It is an active component of certain pigments, printing dyes, inks and paste. It finds application as a liquid desiccant and used in the dehydration of natural gas, carbon dioxide, hydrogen sulfide and air conditioning systems. It plays as an important role in anti-freeze and de-icing products, cleaning and furnishing care products, lubricant and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El trietileno se utiliza como plastificador, como aditivo para fluidos hidráulicos y fluidos de frenos, y como desinfectante. Es un componente activo de ciertos pigmentos, tintes de impresión, tintas y pastas. Se usa como desecante líquido y se utiliza en la deshidratación de gas natural, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y sistemas de aire acondicionado. Desempeña un papel importante en los productos anticongelantes y descongelantes, en los productos de limpieza y de cuidado del mobiliario, en los lubricantes y en las grasas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, benceno, tolueno, ácido acético, glicerina, piridina y aldehídos. Ligeramente miscible con éter dietílico y cloroformo. No miscible con aceite, grasa, éter de petróleo y la mayoría de los hidrocarburos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethylene glycol |
| Punto de fusión | °C to 7°C |
| Densidad | 1.125 g/mL |
| Punto de ebullición | 284°C to 288°C |
| Temperatura de inflamación | 165°C (329°F) |
| Fórmula lineal | H(OCH2CH2)3OH |
| Índice de refracción | 1.4555 |
| Cantidad | 500 mL |
| Beilstein | 969357 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Mostrar más |