Learn More
Trietilenglicol dimetil éter, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10563504
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
112-49-2
C8H18O4
178.23
MFCD00008504
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
8189
CHEBI:44842
1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
COCCOCCOCCOC
112-49-2
C8H18O4
178.23
MFCD00008504
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
8189
CHEBI:44842
1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etano
COCCOCCOCCOC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethylene glycol dimethyl ether
Nombre de nota Stabilized
Acidez 0.05mg KOH/g max.
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.9860g/mL
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15, 9861
Gravedad específica 0.986
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with hydrocarbon solvents
Estabilizante 0.01% BHT
Viscosidad 2.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.