Learn More
Trietilenotetramina, 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethylenetetramine |
Nombre de nota | 60% |
Punto de fusión | -35.0°C |
Densidad | 0.9800g/mL |
Punto de ebullición | 280.0°C |
Temperatura de inflamación | 129°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 55% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467264 | Certificado de análisis | 01/11/2024 | 344070025,344070500,344075000 |
A0467263 | Certificado de análisis | 31/10/2024 | 344070025,344070500,344075000 |
A0448383 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 344070025,344070500,344075000 |
A0401261 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 344070025,344070500,344075000 |
A0446663 | Certificado de análisis | 19/10/2022 | 344070025,344070500,344075000 |
Seguridad y manipulación
- Triethylenetetramine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.