Learn More
Tetrafluoroborato de trietiloxonio, 1,0 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Descripción
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as an effective agent used for ethylation., laboratory chemicals, manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de trietiloxonio se utiliza como agente eficaz para la etilación, productos químicos de laboratorio, fabricación de sustancias.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El tetrafluoroborato de trietiloxonio se utiliza como agente eficaz para la etilación, productos químicos de laboratorio, fabricación de sustancias.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
Densidad | 1.328 |
Olor | Chloroform-like |
Fórmula lineal | (CH3CH2)3OBF4 |
Cantidad | 25 mL |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 3598090 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in Dichloromethane. Reacts with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.99 |