Learn More
Trietilsilano, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394103 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11394103 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
15199303 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
2 options
Código de producto. 11394103
Marca: Thermo Scientific Acros 446161000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-86-7 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-86-7
Fórmula molecular C6H16Si
Peso molecular (g/mol) 116.28
Clave InChI QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
Nombre IUPAC trietilsilicio
SMILES CC[Si](CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Nombre del producto químico o material Triethylsilane
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal (C2H5)3SiH
Temperatura de inflamación -3°C
Índice Merck 15,9841
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.28
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Gravedad específica 0.72
Densidad 0.7200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.