Learn More
Hemiacetal etílico de trifluoroacetaldehído, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371317
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11371317 5 g 5 g
11381317 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11371317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01554.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433-27-2
Fórmula molecular C4H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 144.093
Número MDL MFCD00000441
Clave InChI KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
PubChem CID 9897
Nombre IUPAC 1-etoxi-2,2,2-trifluoroetanol
SMILES CCOC(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Densidad 1.23
Punto de ebullición 104°C to 106°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.343
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Beilstein 906797
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico