Learn More
Ácido trifluoroacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17342551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
17342551 25 g 25 g
17352551 100 g 100 g
17362551 500 g 500 g
17361620 1 kg 1 Kg
17332551 2,5 kg 2.50 Kg
5 options
Código de producto. 17342551
Marca: Thermo Scientific Acros 471670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TFA
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición 72 °C (760 mmHg)
Aspecto Líquido transparente de incoloro a amarillo claro
Fórmula lineal CF3CO2H
Número UN 2699
Información de solubilidad Miscible en agua, miscible con éter, acetona, etanol, benceno, CCl4, hexano, metanol, xileno
Concentración De 97,5 % a 102,5 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Densidad 1,535
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3
Sensibilidad Higroscópico
Presión de vapor 107 mbar (25 °C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trifluoroacetic acid