Learn More
Ácido trifluoroacético, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17352551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17352551
Brand: Thermo Scientific Acros 471671000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TFA
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Punto de fusión de -15 °C
Punto de ebullición 72 °C (760 mmHg)
Aspecto Líquido transparente de incoloro a amarillo claro
Fórmula lineal CF3CO2H
Número UN 2699
Información de solubilidad Miscible en agua, miscible con éter, acetona, etanol, benceno, CCl4, hexano, metanol, xileno
Concentración De 97,5 % a 102,5 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Densidad 1,535
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3
Sensibilidad Higroscópico
Presión de vapor 107 mbar (25 °C)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Trifluoroacetic acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.