Learn More
Ácido trifluoroacético, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10348483
Ácido trifluoroacético, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348483
2.5 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10348483
Marca: Thermo Scientific Acros 139720025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Punto de fusión -15.0°C
Punto de ebullición 72.0°C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula lineal CF3CO2H
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340
Índice Merck 15, 9847
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane
Nombre IUPAC ácido trifluoroacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Densidad 1.5350 g/mL
Cantidad 2.5 kg
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3
Gravedad específica 1.535
Presión de vapor 107 mbar at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Número de loteA0465092 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Número de loteA0462766 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/05/2024 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Número de loteA0448760 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2023 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
Número de loteA0458514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog Number139725000,139720250,139720100,139720010,139721000,139720025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido trifluoroacético, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >