Learn More
Ácido trifluoroacético, 99+%, HPLC, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
Descripción
C2HF3O2, número CAS-76-05-1, ácido acético, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, ácido perfluoroacético, ácido trifluoracético, ácido tri-fluoroacético, acidotrifluoroacético, ácido trifluoro-acético, ácido trifluoroetanoico, 100 ml, 72 grados C, CHEBI:45892, incoloro, 114,02 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 0,45 |
| Punto de fusión | -15 °C |
| Punto de ebullición | 72 °C |
| Color | Incolora |
| Nombre IUPAC | ácido trifluoroacético |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.02g/mol |
| Cantidad | 25 ml |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Densidad del vapor | 3,9 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trifluoroacetic acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.