Learn More
Ácido trifluoroacético, 99+%, HPLC, Fisher Chemical
C2HF3O2, número CAS-76-05-1, ácido acético, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, ácido perfluoroacético, ácido trifluoracético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroetanoico, 100 ml, 72 grados C, CHEBI:45892, incoloro, 114,02 g/mol
66.90€ - 247.00€
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10112740
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
T/3258/04
25 ml
66.90€
25 ml
10294110
Ver documentos
Fisher Chemical
T/3258/PB05
100 ml
247.00€
100 ml
Descripción
Descripción
C2HF3O2, número CAS-76-05-1, ácido acético, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, ácido perfluoroacético, ácido trifluoracético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroetanoico, 100 ml, 72 grados C, CHEBI:45892, incoloro, 114,02 g/mol
Especificaciones
76-05-1
114.02
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
6422
OC(=O)C(F)(F)F
C2HF3O2
MFCD00004169
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CHEBI:45892
Especificaciones
0,45
-15 °C
Incolora
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
ácido trifluoroacético
6422
114.02g/mol
Líquido
107mbar 25
76-05-1
72 °C
C2HF3O2
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
OC(=O)C(F)(F)F
114.02
CHEBI:45892
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
3,9
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.