Learn More
Ácido trifluoroacético, 99+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904951 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904951 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
13448588 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
2 options
Código de producto. 11904951
Marca: Thermo Scientific 432291000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Absorbancia 0,03 máx. a 300 nm, 0,03 máx. a 320 nm, 0,04 máx. a 290 nm, 0,05 máx. a 280 nm, 0,1 máx. a 270 nm, 1 máx. a 260 nm
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic acid
Nombre de nota For HPLC
Punto de fusión -15 °C
Punto de ebullición 72 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CF3CO2H
Beilstein 02,IV,458
Fieser 09,483; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 10,418; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 03,305; 02,433; 01,1219; 08,503; 11,557
Índice Merck 159847
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Porcentaje de pureza 99+%
Grado HPLC
Densidad 1.5350 g/mL
Cantidad 100 mL
Espectro infrarrojo Conforme a Ref
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1,3
Residuos después de la evaporación 5 ppm máx.
Gravedad específica 1,535
Presión de vapor 107 mbar a 25 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.