Learn More
Trifluoroacetic acid, Eluent additive for LC-MS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
5 x 10mL
1 l
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
Description
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Absorbancia | máx 0,025 a 320 nm, máx. 0,03 a 300 nm, máx 0,04 a 290 nm, Máx 0,05 280 nm, máx. de 0,1 a 270 nm, máx. 0,9 a 260 nm |
Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic acid |
Nombre de nota | Eluent additive for LC-MS |
Punto de fusión | -15,4 °C (documentación) |
Punto de ebullición | de 72 °C |
% máx. CAS | 100.0000% |
Fórmula lineal | CF3COOH |
Número UN | UN2699 |
Beilstein | 742035 |
Nombre IUPAC | trifluoroacetic acid |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- Trifluoroacetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.