Learn More
Ácido trifluoroacético, grado HPLC, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11475440
Ácido trifluoroacético, grado HPLC, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475440
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
4 x 500 mL
Código de producto. 11475440
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044630.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in an organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and ceramic compounds. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. It finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-05-1
Fórmula molecular C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 114.02
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
Nombre de nota Water 0.1%
Punto de fusión -15°C
Punto de ebullición 72°C to 73°C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Número UN 2699
Beilstein 742035
Información de solubilidad Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02
Grado HPLC
Densidad 1.48 g/cm3 at 20°C
Cantidad 500 mL
Olor Pungent
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.284
Sensibilidad Hygroscopic
Presión de vapor 8mm Hg at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM17L700 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.AE,044630.5Y
Número de loteX30K625 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
Número de loteX18K903 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
Número de loteW16K902 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
Número de loteU23K844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trifluoroacetic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido trifluoroacético, grado HPLC, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >