Learn More
Ácido trifluoroacético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
1mL.
2mL.
10 ml
50 ml
Envase:
Ampolla
Ampollas
Vidrio ámbar
Descripción
Ácido trifluoroacético, >-99,5 %, C2HF3O2, número de CAS-76-05-1, ácido trifluoroetanoico, ácido trifluoroacético, cf3cooh, ácido acético, trifluoro, ácido trifluoroacético, ácido perfluoroacético, kyselina trifluoroctova, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, ácido trifluoroacético, 50 ml
- Aditivo de fase móvil de alta pureza ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV
- Se evaluó la presencia de impurezas metálicas en concentraciones de ppb para la formación mínima de aductos masivos de metal
- Se ha tamizado para contaminantes que absorben UV para reducir las interferencias y para una mayor fluidez en las líneas de base
- TFA es un aditivo de fase móvil común que puede funcionar como un reactivo de par de iones
Especificaciones
Especificaciones
Absorbancia | 0,003 UA máx. a 254 nm, 0,03 UA máx. a 300 nm, 0,06 UA máx. a 230 nm, 0,06 UA máx. a 275 nm, 0,18 UA máx. a 220 nm, 0,55 UA máx. a 210 nm |
Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic Acid |
pH | 0,45 |
Punto de fusión | de -15 °C |
Punto de ebullición | de 72 °C |
Color | Incolora |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99.5 % |
Fórmula lineal | CF3COOH |
Índice Merck | 15, 9847 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.02 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- TRIFLUOROACETIC ACID
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: Trifluoroacetic acid
Título del producto
Ácido trifluoroacético, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido