Learn More
Trifluorotimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15255073 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15255073
Marca: Thermo Scientific Acros 452912500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-00-8 | C10H11F3N2O5 | 296.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-00-8
Fórmula molecular C10H11F3N2O5
Peso molecular (g/mol) 296.20
Número MDL MFCD00006534
Clave InChI VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-(trifluorometil)pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluorothymidine
Punto de fusión 190°C to 193°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Índice Merck 159855
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluorothymidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.