Learn More
Fosfito de triisopropilo, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423910
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11423910
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15247.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-17-6
Fórmula molecular C9H21O3P
Peso molecular (g/mol) 208.238
Número MDL MFCD00008874
Clave InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
Nombre IUPAC fosfito tripropan-2-il
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl phosphite
Punto de ebullición 63°C to 64°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1701528
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza ≥90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphorous acid, tris(1-methylethyl) ester