Learn More
Fosfito triisopropílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10784993
Fosfito triisopropílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784993
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10784993
Marca: Thermo Scientific Acros 372381000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-17-6
Fórmula molecular C9H21O3P
Peso molecular (g/mol) 208.24
Clave InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
Nombre IUPAC fosfito tripropan-2-il
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl phosphite
Densidad 0.9140g/mL
Punto de ebullición 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3P
Índice de refracción 1.4095 to 1.4115
Cantidad 100 g
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Gravedad específica 0.914
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0397742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/03/2024 Catalog Number372385000,372380050,372380025,372381000
Número de loteA0184526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2020 Catalog Number372385000,372380050,372380025,372381000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fosfito triisopropílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >