Learn More
Triisopropilfosfina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Descripción
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce Chlor(triisopropyl)phosphonium-dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Triisopropylphosphine |
Densidad | 0.839 g/mL |
Punto de ebullición | 176°C to 178°C |
Temperatura de inflamación | -17°C (1°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.467 |
Cantidad | 0.5 g |
Número UN | UN2845 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in alkanes. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Triisopropylphosphine
- Peligro
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Triisopropylphosphine